Learn More
Thermo Scientific™ Détergent au désoxycholate de sodium
Code produit 11864141 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11864141 5 g 5g
11874141 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11864141 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89904
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détergent ionique soluble dans l’eau utilisé dans les tampons de lyse cellulaire (tampon RIPA, par exemple) afin de perturber les interactions protéiques pour l’isolement du liposome et des protéines membranaires.
Le désoxycholate de sodium Thermo Scientific™ est un détergent non ionique qui est particulièrement utile pour perturber et dissocier les interactions protéiques.
Le désoxycholate de sodium (acide désoxycholique) est un détergent ionique, acide biliaire et hydrosoluble, qui est communément utilisé dans les méthodes protéiques. Hormis d'être le plus couramment utilisé en tant que composant de tampons de lyse cellulaire (par exemple tampon RIPA), il a également été utilisé pour la préparation de liposomes, l'isolement de protéines et de lipides membranaires, en empêchant une liaison non spécifique lors des procédures de chromatographie d'affinité et en tant que supplément de milieux de culture cellulaire.
Points clés :
  • Détergent acide biliaire non ionique populaire pour de nombreuses utilisations de laboratoire
  • Efficace pour perturber et dissocier de nombreux types d'interactions protéiques
  • Peuvent être éliminés d’une solution par dialyse
  • Utile pour l'élution ou la régénération de certains types de colonnes d'affinité
  • Composé ultra-pur présentant une faible absorption UV
Propriétés du détergent :
  • Autres dénominations : Acide désoxycholique de sodium ; désoxycholate, sel de sodium
  • Dénomination chimique : acide 3, 12-α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oïque, sel monosodique
  • Poids moléculaire : 414,6
  • Classe de détergent : Ionique (anionique)
  • Nombre d'agrégation : 5 (moyenne)
  • Poids moléculaire micellaire : 2000 (moyenne)
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 2 à 6 mM (0,083 à 0,249 %, p/v)
  • Point de trouble : inconnu
  • Dialysable : Oui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Forme Poudre
Type de réactif Détergent (pur)
Quantité 5 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Deoxycholate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium 3-droxy-5-oate