Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), C12
Code produit 11881445 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11881445 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11881445 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28312
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Forme hautement purifiée de SDS particulièrement adaptée aux expériences protéiques nécessitant des paramètres de solubilité étroitement contrôlés.
Le dodécylsulfate de sodium (C12) Thermo Scientific™ est une forme de SDS hautement purifiée qui est particulièrement adaptée aux expériences protéiques exigeant des paramètres de solubilité étroitement contrôlés.
Le dodécylsulfate de sodium (SDS) est un détergent anionique sulfate d'alkyle qui est fréquemment utilisé dans l'électrophorèse des protéines et les méthodes de solubilisation des protéines. C'est un composant de nombreuses formulations de tampons de lyse cellulaire, notamment le tampon RIPA. Les préparations typiques de SDS ou de laurylsulfate sont un mélange de plusieurs longueurs de chaîne différentes (C10 à C18). En revanche, la renaturation des protéines ainsi que d’autres méthodes spécialisées exigent un tensioactif et des conditions de tampon très spécifiques. Cette formulation de SDS particulière est hautement purifiée afin d’éliminer pratiquement toutes les longueurs de chaînes secondaires à l’exception de C12.
Points clés :
  • Détergent anionique populaire pour l'électrophorèse et la solubilisation des protéines
  • Composant de nombreuses formulations de tampons de lyse cellulaire
  • Cette formulation spécialement purifiée est du sulfate d’alkyle C12 >98 %
  • Contient de faibles taux d’hexadécylsulfate (C16), qui inhibe la renaturation des protéines
Propriétés du détergent (pur C12) :
  • Poids moléculaire : 288,5
  • Classe de détergent : Ionique (anionique)
  • Nombre d'agrégation : 62
  • Poids moléculaire micellaire : 18 000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 6 à 8 mM (0,1728 à 0,2304 %, p / v)
  • Point de trouble : >100°C
  • Dialysable : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C.
Forme Poudre
Type de réactif Détergent (pur)
Quantité 500 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • SODIUM DODECYL SULFATE (C12), SEQUANAL GRADE, 500 GMPKG
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate