Learn More
Thermo Scientific™ Dodécylsulfate de sodium (SDS), lauryl
Code produit 10465715 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10465715 1 kg 1kg
11821475 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10465715 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28365
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Effectuer l’électrophorèse de routine des protéines et les méthodes de lyse cellulaire à l’aide de ce détergent SDS de qualité standard.
Le dodécylsulfate de sodium (lauryl) Thermo Scientific™ est un détergent SDS de qualité standard qui s'utilise lors d'une électrophorèse de protéines sur gel de polyacrylamide (PAGE).
Informations complémentaires et commande en ligne
Le dodécylsulfate de sodium (SDS) de qualité lauryl est un détergent anionique populaire pour l'électrophorèse des protéines et les méthodes de lyse cellulaire de routine. La formulation est un mélange de plusieurs longueurs de chaîne de sulfate d’alkyle (C10 à C18).
Points clés :
  • Détergent anionique populaire pour une diversité de méthodes protéiques
  • Particulièrement utile pour l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE)
  • Composant courant des tampons de lyse cellulaire
Propriétés du détergent (pur C12) :
  • Poids moléculaire : 288,5
  • Classe de détergent : Ionique (anionique)
  • Nombre d'agrégation : 62
  • Poids moléculaire micellaire : 18000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 6 à 8 mM (0,1728 à 0,2304 %, p/v)
  • Point de trouble : supérieur à 100°C
  • Dialysable : Non
Conditions de stockage
  • Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé
  • Doit être conservé entre les températures suivantes : 20°C à 25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit Détergent
Solubilité La solution à 10 % (aq, p/v) doit être transparente, incolore à légèrement jaune
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C.
Forme Poudre
Type de réactif Détergent (pur)
Quantité 1 kg
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate