Learn More
Thermo Scientific™ Dodécylsulfate de sodium (SDS), lauryl
Code produit 11821475 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11821475 100 g 100g
10465715 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11821475 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28364
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Effectuer l’électrophorèse de routine des protéines et les méthodes de lyse cellulaire à l’aide de ce détergent SDS de qualité standard.
Le dodécylsulfate de sodium (lauryl) Thermo Scientific™ est un détergent SDS de qualité standard qui s'utilise lors d'une électrophorèse de protéines sur gel de polyacrylamide (PAGE).
Informations complémentaires et commande en ligne
Le dodécylsulfate de sodium (SDS) de qualité lauryl est un détergent anionique populaire pour l'électrophorèse des protéines et les méthodes de lyse cellulaire de routine. La formulation est un mélange de plusieurs longueurs de chaîne de sulfate d’alkyle (C10 à C18).
Points clés :
  • Détergent anionique populaire pour une diversité de méthodes protéiques
  • Particulièrement utile pour l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE)
  • Composant courant des tampons de lyse cellulaire
Propriétés du détergent (pur C12) :
  • Poids moléculaire : 288,5
  • Classe de détergent : Ionique (anionique)
  • Nombre d'agrégation : 62
  • Poids moléculaire micellaire : 18000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 6 à 8 mM (0,1728 à 0,2304 %, p/v)
  • Point de trouble : supérieur à 100°C
  • Dialysable : Non
Conditions de stockage
  • Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé
  • Doit être conservé entre les températures suivantes : 20°C à 25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit Détergent
Solubilité La solution à 10 % (aq, p/v) doit être transparente, incolore à légèrement jaune
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C.
Forme Poudre
Type de réactif Détergent (pur)
Quantité 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • sodium dodecyl sulphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate