Learn More
Thermo Scientific™ SPDP (succinimidyle 3-(2-pyridyldithio)propionate)
Product Code. 10220264 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
10220264 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10220264 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21857
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de cet agent de réticulation composé de groupes ester NHS et pyridyldithiol sur le bras espaceur à 3 atomes ; forme des liaisons disulfures clivables avec les cystéines.
Le SPDP Pierce Thermo Scientific™ est un réticulateur à chaîne courte pour la conjugaison amine-à-sulfhydryle via des groupes réactifs d’esters de NHS et de pyridyldithiols qui forment des ponts disulfures clivables (réductibles) avec des sulfhydryles de cystéine.
Points clés :
  • Largement utilisée en immunochimie ; conjugués utilisés dans les systèmes de transport de médicaments, la production d’anticorps et les immunodosages enzymatiques
  • Peut être utilisé comme réactif de thiolation des protéines
  • Groupes réactifs : Ester NHS et pyridyldisulfure
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Par Thiols
Description SPDP
Poids moléculaire 312,36
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 6,8 Å
Contenu et stockage Dès réception, conserver à -20°C à l’abri de l’humidité.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Ester NHS, Pyridyldisulfure
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Standard, qualité supérieure
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • SPDP (succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-[1-Oxo-3-(2-pyridyldithio)pro poxy]pyrrolidine-2,5-dione