Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’arrêt pour les substrats TMB
Code produit 10187433 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
55 mL
Conditionnement:
55mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10187433 55 mL 55mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10187433 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    111.65€ / 55mL
    Économisez 14.35€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Arrêtez la détection ELISA à base de TMB avec cet acide sulfurique 0,16 M pour une utilisation avec le substrat ELISA 3,3’,5,5’ - tétraméthylbenzidine (TMB).
La solution d'arrêt Pierce Thermo Scientific™ pour TMB est de 0,16 M d'acide sulfurique à utiliser avec le substrat ELISA 3,3',5,5' - -tétraméthylbenzidine (TMB).
La solution d’arrêt TMB est de 0,16 M d’acide sulfurique à utiliser avec le substrat ELISA 3,3«5,5«-tétraméthylbenzidine (TMB). L’ajout d’une solution d’arrêt d’acide sulfurique change la couleur du bleu au jaune, stabilisant ainsi le développement des couleurs pour permettre une mesure précise de l’intensité à 450 nm à l’aide d’un spectrophotomètre ou d’un lecteur de plaques.
  • Taille : 55 ml
  • Suffisant pour : cinq microplaques à 96 puits
  • Application : ELISA
Instructions : Après une incubation TMB, ajoutez une quantité de solution d’arrêt égale à la quantité de substrat de TMB ajoutée à chaque puits de la plaque ELISA (généralement 50 à 100 μl par puits). À utiliser à pleine résistance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution d’arrêt
Quantité 55 mL
Forme Liquide
À utiliser avec (application) ELISA
Contenu et stockage Conservez entre 2 et 8°C.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Stop Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid