Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidine Pierce™
Code produit 10700995 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
100 mg
1 000 mg
Conditionnement:
1000mg
100mg
1mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10700995 5 mg 5mg
10147723 1 mg 1mg
10314654 100 mg 100mg
15374870 1 000 mg 1000mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10700995 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21125
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La streptavidine recombinante purifiée permet la détection d’anticorps biotinylés et d’autres sondes dans diverses méthodes de test standard, notamment le transfert Western, l’ELISA, l’immunohistochimie et l’imagerie de fluorescence.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin is a purified unconjugated recombinant protein form.
  • La streptavidine purifiée est fournie lyophilisée dans un tampon à base de phosphate pour une reconstitution immédiate avec de l’eau
  • La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine, isolée à l’origine à partir de Streptomyces avidinii
  • Les produits Pierce™ à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine avec une masse de 53 000 Da et un point isoélectrique (pI) quasi-neutre
  • La streptavidine est une protéine tétramérique, dont chaque sous-unité se lie à une molécule de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine
  • Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation
  • Applications : ELISA (dépendant du dosage), transfert Western (dépendant du dosage)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Non conjugué(e)
Quantité 5 mg
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 2 à 8°C.
Forme Pleine
Gamme de produits Pierce
Type de produit Streptavidine
Molécule cible Biotine
Marqueur ou colorant Non marqué