Learn More
Thermo Scientific™ Résine streptavidine Pierce™
Code produit 10742545 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10742545 2 ml -
11846764 10 ml 10mL
10178163 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10742545 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20347
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lier les protéines biotinylées et d’autres ligands avec une large sélection de microbilles d’acrylamide et d’agarose de qualité et de colonnes de protéine de liaison recombinante à la biotine streptavidine.
Thermo Scientific™ Les résines de streptavidine Pierce comprennent une vaste sélection de microbilles et de colonnes d'affinité de haute qualité pour pratiquement tout type de procédé de purification à base de biotine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les résines de streptavidine-agarose Pierce et UltraLink fournissent des protéines de liaison à la biotine-streptavidine immobilisées dans différents formats, ainsi que des capacités de liaison et tailles d’emballage convenant à presque toute procédure d’immunoprécipitation ou de purification par affinité impliquant des molécules biotinylées. Les produits utilisent une forme recombinante de streptavidine d’une masse de 53 kDa et un point isoélectrique quasi-neutre (pI). Les résines sont préparées par couplage covalent de la streptavidine à l’agarose poreuse ou à la résine UltraLink BioSupport à l’aide de produits chimiques efficaces et stables, donnant lieu à des résines de streptavidine-agarose et UltraLink résistantes à la lixiviation et stables à un pH compris entre 2 et 11. Les produits constituent un excellent choix pour une variété d’applications de purification par affinité à petite ou grande échelle impliquant des macromolécules biotinylées, y compris la séparation des molécules biotinylées à partir d’échantillons et l’immunoprécipitation des antigènes à l’aide d’anticorps marqués à la biotine.
Points clés :
  • Chimies de couplage éprouvées : les méthodes utilisées pour préparer ces résines sont supérieures à l’immobilisation typique du bromure de cyanogène (CNBr), offrant une fonctionnalité élevée, une faible liaison non spécifique et une excellente résistance à la lixiviation
  • Résines polyvalentes : les résines d’agarose (à base de polysaccharides) et UltraLink™ Biosupport (à base d’acrylamide) offrent deux options différentes pour des conditions expérimentales particulières et sont compatibles avec les méthodes d’écoulement par gravité, de centrifugation et de FPLC
  • Disponible dans plusieurs formats : faites votre choix parmi deux types de résine, des préparations à capacité élevée ou standard, et des emballages de petite ou grande taille (des solutions en vrac sont également disponibles)
  • Performances supérieures : la résine haute capacité possède une capacité de liaison 2 à 3 fois supérieure à celle des produits d’autres fournisseurs, ce qui permet de n’utiliser que de petites quantités de résine pour les expériences
Caractéristiques :
  • Les résines d’agarose sont composées d’agarose perlé réticulé à 6 %
  • Support de microbilles en acrylamide des résines UltraLink (UltraLink Biosupport)
  • Les résines Plus et High Capacity présentent une capacité de charge (c’est-à-dire une densité) plus élevée des protéines de streptavidine immobilisées que les formes standard
Recommandées dans les cas suivants :
Purification d’antigènes membranaires en association avec des anticorps monoclonaux biotinylés ; marquage de la surface cellulaire avec des réactifs de biotinylation, suivi de la précipitation avec de la streptavidine immobilisée ; purification des glycoprotéines à la surface des cellules à l’aide de la concanavaline A biotinylée ; récupération de l’ADN simple brin pour le séquençage didésoxy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C. Ne pas congeler la résine. Le produit est expédié à température ambiante.
Granulométrie 45 à 165 μm
Gamme de produits Pierce
Quantité 2 ml
Forme protéique Recombinant
Cible Molécule marquée à la biotine
Type Agarose
Phase stationnaire Streptavidine
Suffisant pour Liaison de 15 à 28 μg de biotine / ml de résine (1 à 3 mg de BSA biotinylée / ml de résine)
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité de liaison 1 à 3 mg de liaison de BSA biotinylée par ml de résine