Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Capacity Plates
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les plaques à haute capacité de liaison (HBC) Pierce Streptavidine sont préparées avec une méthode de revêtement exclusive qui donne une plaque revêtue de streptavidine avec une capacité de liaison quatre à cinq fois supérieure à celle d’autres plaques de dosage en polystyrène disponibles dans le commerce. L’utilisation d’une plaque streptavidine HBC Pierce peut entraîner un dosage avec une plage dynamique plus large et une meilleure linéarité, ce qui permet d’améliorer la précision des dosages. Les plaques sont offertes dans plusieurs formats de plaques, couleurs de plaques et volumes de revêtement.
Les plaques haute capacité revêtues de streptavidine Thermo Scientific Pierce sont conçues pour la liaison d’oligonucléotides biotinylés et de peptides avec une efficacité de liaison supérieure à celle d’autres plaques disponibles dans le commerce.
Caractéristiques des plaques haute capacité revêtues de streptavidine Thermo Scientific Pierce :
- Technologie de revêtement des plaques unique : offre une grande capacité de charge et de liaison
- Option de revêtement à la streptavidine : les plaques offrent une capacité de liaison jusqu’à cinq fois supérieure à celle des plaques normales
- Plage dynamique plus large : étend la plage quantitative de sorte qu’il y ait moins de besoin de dilutions
- Gain de temps : plaques prébloquées pour réduire le nombre d’étapes de dosage
- Formats de dosage flexibles : plaques revêtues proposées en barrettes à 8 puits pour réduire les déchets
La technologie exclusive de revêtement de plaques utilisée pour fabriquer ces plaques revêtues Thermo Scientific Pierce fournit des plaques de haute capacité présentant une limite de détection plus large que les plaques à capacité de liaison normale. La courbe standard présente une linéarité plus grande pour détecter de petites molécules biotinylées, telles que des peptides et des oligonucléotides, ce qui donne une plus grande précision de dosage.
Pour la détection de faibles concentrations (ng/ml) d’anticorps biotinylés et d’autres protéines, consultez les
Plaques haute sensibilité revêtues de streptavidine Pierce™, transparentes, barrettes à 8 puits
Plaques haute sensibilité revêtues de streptavidine Pierce™, noires, barrettes à 8 puits
Spécification
Spécification
| Propriété de liaison | Grande capacité, affinité |
| Format | Plaque en barrette |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque de détection, immunoessai, ELISA |
| Matériau | En PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Traitement de surface | Streptavidine |
| Afficher plus |