Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Capacity Plates
Code produit 10752024 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Nbre de puits:
96
384
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Méthode de détection:
Chimiluminescence
Colorimétrique
Fluorescence
Conditionnement:
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de puits Format Méthode de détection Conditionnement
10752024 Transparent 96 Étalon Colorimétrique 5 pièces
10532964 Noir 96 Étalon Fluorescence 5 pièces
10097683 Noir 384 Étalon Fluorescence 5 pièces
10666234 Transparent 96 Plaque en barrette Colorimétrique 5 pièces
10352444 Transparent 384 Étalon Colorimétrique 5 pièces
10003413 Blanc 96 Étalon Chimiluminescence 5 pièces
10693954 Blanc 384 Étalon Chimiluminescence 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10752024 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15500
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues de streptavidine à capacité de liaison élevée (HBC) sont conçues pour la liaison d’oligonucléotides biotinylés et de peptides avec une efficacité de liaison supérieure à celle d’autres plaques disponibles dans le commerce.
Les plaques à haute capacité de liaison (HBC) Pierce Streptavidine sont préparées avec une méthode de revêtement exclusive qui donne une plaque revêtue de streptavidine avec une capacité de liaison quatre à cinq fois supérieure à celle d’autres plaques de dosage en polystyrène disponibles dans le commerce. L’utilisation d’une plaque streptavidine HBC Pierce peut entraîner un dosage avec une plage dynamique plus large et une meilleure linéarité, ce qui permet d’améliorer la précision des dosages. Les plaques sont offertes dans plusieurs formats de plaques, couleurs de plaques et volumes de revêtement.
Les plaques haute capacité revêtues de streptavidine Thermo Scientific Pierce sont conçues pour la liaison d’oligonucléotides biotinylés et de peptides avec une efficacité de liaison supérieure à celle d’autres plaques disponibles dans le commerce.
Caractéristiques des plaques haute capacité revêtues de streptavidine Thermo Scientific Pierce :
  • Technologie de revêtement des plaques unique : offre une grande capacité de charge et de liaison
  • Option de revêtement à la streptavidine : les plaques offrent une capacité de liaison jusqu’à cinq fois supérieure à celle des plaques normales
  • Plage dynamique plus large : étend la plage quantitative de sorte qu’il y ait moins de besoin de dilutions
  • Gain de temps : plaques prébloquées pour réduire le nombre d’étapes de dosage
  • Formats de dosage flexibles : plaques revêtues proposées en barrettes à 8 puits pour réduire les déchets
La technologie exclusive de revêtement de plaques utilisée pour fabriquer ces plaques revêtues Thermo Scientific Pierce fournit des plaques de haute capacité présentant une limite de détection plus large que les plaques à capacité de liaison normale. La courbe standard présente une linéarité plus grande pour détecter de petites molécules biotinylées, telles que des peptides et des oligonucléotides, ce qui donne une plus grande précision de dosage.
Pour la détection de faibles concentrations (ng/ml) d’anticorps biotinylés et d’autres protéines, consultez les
Plaques haute sensibilité revêtues de streptavidine Pierce™, transparentes, barrettes à 8 puits
Plaques haute sensibilité revêtues de streptavidine Pierce™, noires, barrettes à 8 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Grande capacité, affinité
Format Étalon
Contenu et stockage Dès réception, stocker les plaques à 4°C sans ouvrir le sachet d’emballage d’origine.Une fois le sachet ouvert, stocker les plaques non utilisées dans un sachet refermable avec du dessiccant à 4°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Couleur Transparent
Type de produit Plaque de détection, immunoessai, ELISA
Matériau En PS
Nbre de puits 96
Traitement de surface Streptavidine
Nb par paquet 5 plaques
Blocage de la plaque Tampon SuperBlock™
Quantité 5 plates