Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à revêtement streptavidine à 96 puits transparentes Pierce™
Code produit 10678534 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Blocage de la plaque:
Tampon Blocker™ BSA
Tampon SuperBlock™
Quantité:
25 plaques
5 plaques
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Format Blocage de la plaque Quantité unitSize
10678534 Transparent Étalon Tampon SuperBlock™ 5 plaques 5 pièces
10485775 Noir Étalon Tampon Blocker™ BSA 5 plaques 5 pièces
10278243 Noir Étalon Tampon SuperBlock™ 5 plaques 5 pièces
10412905 Noir Étalon Tampon SuperBlock™ 5 plaques 5 pièces
10687764 Transparent Plaque en barrette Tampon Blocker™ BSA 5 plaques 5 pièces
10185423 Transparent Plaque en barrette Tampon SuperBlock™ 5 plaques 5 pièces
10195423 Transparent Plaque en barrette Tampon SuperBlock™ 25 plaques 25 pièces
10155473 Transparent Étalon Tampon Blocker™ BSA 5 plaques 5 pièces
10288243 Transparent Étalon Tampon SuperBlock™ 5 plaques 5 pièces
10485005 Transparent Étalon Tampon SuperBlock™ 25 plaques 25 pièces
10308783 Blanc Étalon Tampon Blocker™ BSA 5 plaques 5 pièces
10722984 Blanc Étalon Tampon SuperBlock™ 5 plaques 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10678534 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15405
Les plaques revêtues de streptavidine Thermo Scientific™, Pierce sont des plaques prébloquées et prêtes à l’emploi 96 puits et 384 puits en polystyrène pour la liaison d’anticorps ou de sondes biotinylés pour ELISA et d’autres dosages spécifiques à la cible.
Les microplaques revêtues de streptavidine fournissent la fonction de liaison à la biotine nécessaire pour une variété d’ELISA et d’autres procédures de dosage basées sur les anticorps de capture biotinylés, les antigènes peptidiques et d’autres analytes tels que les oligonucléotides. Les plaques enduites de streptavidine Pierce sont disponibles en plaques transparentes, blanches et noires pour une utilisation avec des méthodes de détection colorimétriques, chimiluminescentes et fluorescentes, respectivement.
Les plaques revêtues de streptavidine Thermo Scientific Pierce sont des plaques en PS prébloquées et prêtes à l’emploi pour la liaison d’anticorps ou de sondes biotinylés pour les dosages ELISA et d’autres dosages spécifiques à la cible.
Caractéristiques des plaques revêtues de streptavidine :
• La capacité de liaison approximative est de ∼ 5 pmol de biotine/puits
• Immobilisation facile et douce des conjugués contenant de la biotine
• Liaison faible non spécifique
• Aucune dénaturation du composant protéique d’un conjugué lors de la liaison
• Idéal pour la liaison de petites molécules hydrophiles biotinylées (par exemple peptides) qui présentent généralement une mauvaise liaison avec le polystyrène
• Prébloquées avec le tampon de blocage Blocker BSA ou SuperBlock de votre choix
Les plaques de liaison à la biotine sont idéales pour les applications où l’adsorption directe sur les anticorps dénaturés en PS ou sur la molécule cible. La streptavidine est la protéine de liaison à la biotine la plus populaire et la plus largement disponible pour les méthodes de recherche. La streptavidine présente un point isoélectrique de 5 à 6 entraînant des interactions non spécifiques plus faibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Capacité standard, affinité
Format Étalon
Contenu et stockage Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. Les plaques sont expédiées à température ambiante.
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Couleur Transparent
Type de produit Plaque de détection, immunoessai, ELISA
Matériau En PS
Nbre de puits 384
Traitement de surface Streptavidine
Type de puits Plat
Blocage de la plaque Tampon SuperBlock™
Quantité 5 plaques