Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity Streptavidin-HRP, Pre-Diluted
Code produit 11806824 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11806824 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11806824 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21134
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Amplifiez le signal dans le transfert Western, le test ELISA ou d’autres méthodes de détection basées sur la biotine grâce à cette streptavidine exclusive, à rapport signal-bruit élevé, conjuguée à la peroxydase et prête à l’emploi.
Le conjugué de streptavidine HRP haute sensibilité Pierce Thermo Scientific™ est une protéine exclusive de liaison à la streptavidine biotine conjuguée à la peroxydase qui fournit une amplification de signal comme le poly-HRP et une exceptionnelle stabilité au stockage.
Cette variété spécialement fabriquée de protéines streptavidines conjuguées à la HRP répond aux exigences des scientifiques d’aujourd’hui pour une détection plus sensible dans les applications ELISA et de transfert Western. Le conjugué est adapté à une utilisation avec des substrats chimiluminescents, chimifluorescents ou colorimétriques. Chaque conjugué HRP à haute sensibilité est conditionné dans une solution stabilisée facile à utiliser qui permet un stockage pratique à 4°C pendant au moins un an.
Points clés :
  • Sensibilité élevée – permet de détecter de faibles niveaux de la cible sans bruit de fond et d’obtenir des rapports signal-bruit élevés
  • Économique – moins de conjugués utilisés dans les applications de transfert Western et ELISA avec d’aussi excellents résultats
  • Flexible – compatible avec les substrats de peroxydase chimiluminescents, fluorescents et colorimétriques typiques
  • Pratique – grâce à sa forme liquide stabilisée prête à l’emploi, il n’y a pas d’attente pour décongélation ni d’utilisation d’aliquote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conservation à 4°C pendant au moins un an.
Spécificité Biotine
Méthode de détection Colorimétrique, chimiluminescent, chimifluorescent
Enzymes HRP (Peroxydase de raifort)
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Transfert Western, ELISA, ELISA
Gamme de produits Pierce
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
Molécule cible Biotine
Quantité 2 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP, Pre-Diluted
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one