Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidine-HRP haute sensibilité Pierce™
Code produit 11896814 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
5 mL
Conditionnement:
0.50mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11896814 5 mL 5mL
10598893 0,5 ml 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
d
Code produit 11896814 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21132
d
Amplifiez le signal dans le transfert Western, le test ELISA ou d’autres méthodes de détection basées sur la biotine grâce à cette streptavidine exclusive, à rapport signal-bruit élevé, conjuguée à la peroxydase et prête à l’emploi.
Le conjugué de streptavidine HRP haute sensibilité Pierce Thermo Scientific™ est une protéine exclusive de liaison à la streptavidine biotine conjuguée à la peroxydase qui fournit une amplification de signal comme le poly-HRP et une exceptionnelle stabilité au stockage.
  • La streptavidine-HRP haute sensibilité Thermo Scientific Pierce est une protéine exclusive de liaison à la biotine streptavidine conjuguée à la peroxydase
  • Elle offre une amplification du signal comme la poly-HRP et une stabilité de stockage exceptionnelle
  • Cette variété spécialement fabriquée de protéines streptavidines conjuguées à la HRP répond aux exigences des scientifiques d’aujourd’hui pour une détection plus sensible dans les applications ELISA et de transfert Western
  • Le conjugué est adapté à une utilisation avec des substrats chimiluminescents, chimifluorescents ou colorimétriques
  • Chaque conjugué HRP à haute sensibilité est conditionné dans une solution stabilisée facile à utiliser qui permet un stockage pratique à 4°C pendant au moins un an
  • Les expériences indiquent que la streptavidine-HRP haute sensibilité peut être diluée 8 à 10 fois plus que les conjugués HRP traditionnels et produire des résultats similaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1,0 à 1,1 mg/ml
Conjugué HRP
Quantité 5 mL
Contenu et stockage Conservation à 4°C pendant au moins un an.
Gamme de produits Pierce
Molécule cible Biotine