Description
Le conjugué de streptavidine-Poly-HRP Thermo Scientific™ Pierce est une protéine de liaison à la biotine streptavidine conjuguée à des polymères de la peroxydase de raifort, permettant l’amplification du signal et la détection d’anticorps biotinylés pour l’IHC et d’autres méthodes.
Points clés :
Sensibilité élevée : permet de détecter des cibles peu abondantes (faible plage picogramme-femtogramme) avec un rapport signal-bruit élevé
Robuste : fabrication et purification homogènes pour éliminer les molécules non conjuguées et faiblement conjuguées avec un bruit de fond minime et une haute sensibilité
Flexible : compatible avec les substrats chromogènes, fluorogènes et chimioluminescents
Polyvalent : compatible avec ELISA, le transfert Western et l’immunohistochimie (IHC)
Facile à utiliser : peut être directement substitué aux immunodosages et autres dosages de détection
Pratique : format liquide stabilisé prêt à l’emploi, conservé à 4°C
Économique : nécessite moins de conjugués par dosage et des conjugués HRP standard
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à 4°C |
| Spécificité | Biotine |
| Enzymes | HRP (Peroxydase de raifort) |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western, ELISA, IHC, ELISA, Immunohistochemistry |
| Gamme de produits | Pierce |
| Marqueur ou colorant | HRP (Peroxydase de raifort) |
| Molécule cible | Biotine |
| Quantité | 0,5 ml |
Sécurité et traitement
- Pierce Streptavidin Poly HRP
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride