Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Maleimide-Activated
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
La streptavidine et les conjugués Pierce Thermo Scientific™ incluent la protéine de liaison à la biotine de streptavidine recombinante purifiée, ainsi que les conjugués fluorescents SA-HRP, SA-AP standard pour les dosages à base de biotine.
Points clés :
Protéine de streptavidine recombinante – de haute qualité, 53 kDa, pI est comprise entre 6,8 et 7,5
La protéine pure et les conjugués d’enzyme – choisissent des protéines pures et non conjuguées pour le blocage et le contrôle de la biotine ; les conjugués d’enzyme pour la détection à base de substrat
Formes fluorescentes standard de conjuguées de fluorophore – (fluorescéine, rhodamine, etc.) pour les techniques d’immunofluorescence traditionnelles
Les préparations activées – choisissent une forme activée par maléimide ou par hydrazide pour se préparer un conjugué streptavidine adapté avec une molécule contenant du sulfhydryle ou des glucides
Spezifikation
Spezifikation
| Conjugué | Streptavidine |
| Description | Streptavidine Pierce, activée par maleimide |
| Formule | Poudre lyophilisée de protéine dans une solution tampon saline |
| Quantité | 1 mg |
| Contenu et stockage | Stockage :Dès réception, stocker à température ambiante ou à 4°C.Produit expédié à température ambiante. |
| Réactivité chimique | thiol |
| Groupement de réactifs | Maléimide |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Forme | Pleine |
| Gamme de produits | Pierce |
| Mehr anzeigen |