Learn More
Thermo Scientific™ Protéine streptavidine, AP
Code produit 10531474 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10531474 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10531474 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21324
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Protéine de streptavidine, conjugué AP, 21324, Invitrogen™, 21324, Invitrogen™ Réactivité des espèces : ; applications : ELISA, transfert Western
Protéine de streptavidine, conjugué AP, 21324, Invitrogen., 21324, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; applications : ELISA, transfert Western
La streptavidine est une protéine liant la biotine initialement isolée des Streptomyces avidinii. Contrairement à l’avidine, la streptavidine ne contient aucun glucide et possède un pH légèrement acide de 5. Les produits Invitrogen à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine d’une masse de 53 000 Da et avec un point isoélectrique quasi-neutre (pI). La streptavidine est une protéine tétramérique, dont les sous-unités se lient aux molécules de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine. Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation.
Formulation : 1 mg de protéine purifiée (2 à 4 mg/ml) dans le TBS avec 50 % de glycérol, 0,1 mM de mgCl2, 0,1 mM de ZnCl2 et aucun conservateur, pH 8
Ce produit a été utilisé avec succès dans les procédures ELISA et de transferts Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,1 μg/ml
Conjugué AP
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, mais ne pas conserver au-dessus de -20°C.
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Type de produit Conjugué de streptavidine
Molécule cible Biotine