Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin UltraLink™ Resin
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific™ Les résines de streptavidine Pierce comprennent une vaste sélection de microbilles et de colonnes d'affinité de haute qualité pour pratiquement tout type de procédé de purification à base de biotine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Chimies de couplage éprouvées : les méthodes utilisées pour préparer ces résines sont supérieures à l’immobilisation typique du bromure de cyanogène (CNBr), offrant une fonctionnalité élevée, une faible liaison non spécifique et une excellente résistance à la lixiviation
Résines polyvalentes : les résines d’agarose (à base de polysaccharides) et UltraLink™ Biosupport (à base d’acrylamide) offrent deux options différentes pour des conditions expérimentales particulières et sont compatibles avec les méthodes d’écoulement par gravité, de centrifugation et de FPLC
Disponible dans plusieurs formats : faites votre choix parmi deux types de résine, des préparations à capacité élevée ou standard, et des emballages de petite ou grande taille (des solutions en vrac sont également disponibles)
Performances supérieures : la résine haute capacité possède une capacité de liaison 2 à 3 fois supérieure à celle des produits d’autres fournisseurs, ce qui permet de n’utiliser que de petites quantités de résine pour les expériences
Caractéristiques :
- Les résines d’agarose sont composées d’agarose perlé réticulé à 6 %
- Support de microbilles en acrylamide des résines UltraLink (UltraLink Biosupport)
- Les résines Plus et High Capacity présentent une capacité de charge (c’est-à-dire une densité) plus élevée des protéines de streptavidine immobilisées que les formes standard
Recommandées dans les cas suivants :
Purification d’antigènes membranaires en association avec des anticorps monoclonaux biotinylés ; marquage de la surface cellulaire avec des réactifs de biotinylation, suivi de la précipitation avec de la streptavidine immobilisée ; purification des glycoprotéines à la surface des cellules à l’aide de la concanavaline A biotinylée ; récupération de l’ADN simple brin pour le séquençage didésoxy
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Granulométrie | 50 à 80 μm |
| Gamme de produits | Pierce, UltraLink |
| Quantité | 5 ml |
| Forme protéique | Recombinant |
| Cible | Molécule marquée à la biotine |
| Type | Résine |
| Phase stationnaire | Streptavidine |
| Suffisant pour | Liaison de ≥/= 24 μg de biotine/ml de résine (≥/= 2 mg de BSA biotinylée/ml de résine) |
| Format | Flacon |
| Afficher plus |