Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange Spin Columns
Code produit 10702545 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
24 colonnes
8 colonnes
Format:
50 ml conique, colonne de centrifugation
Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Groupe à échange d’ions:
Anion fort
Cation fort
Conditionnement:
24 pièces
8 pièces
8 unités
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Groupe à échange d’ions unitSize
10702545 24 colonnes Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation Cation fort 24 pièces
10026813 8 colonnes 50 ml conique, colonne de centrifugation Cation fort 8 pièces
10280494 8 colonnes 50 ml conique, colonne de centrifugation Anion fort 8 unités
10311514 24 colonnes Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation Anion fort 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10702545 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90008
Effectuez rapidement le fractionnement des protéines et la préparation d’échantillons en fonction des différences de charge positive et négative à l’aide des colonnes de centrifugation échangeuses de cations forts et d’anions forts Pierce dans des formats de liaison mini (4 mg) et maxi (80 mg).
Profitez de temps de diffusion plus courts, d’une récupération de protéines plus élevée et d’une activité biologique intacte des échantillons élués avec les colonnes de centrifugation échangeuses de cations forts et d’anions forts Pierce. Contrairement à la chromatographie sur colonne à base de résine, ces colonnes utilisent la chromatographie échangeuse d’ions pour séparer les molécules en fonction des différences de leurs charges de surface accessibles.
Les colonnes de centrifugation d’échange de cations forts et d’échange d’anions forts Pierce utilisent l’adsorption membranaire comme méthode chromatographique de choix pour fractionner les protéines en fonction de leurs différences de charge. La matrice de colonne a une structure très poreuse, avec des pores de plus de 3 000 nm, ce qui donne aux protéines une accessibilité disponible aux ligands chargés de la membrane. Ces membranes adsorptives maintiennent une grande efficacité à des débits élevés et lors du fractionnement de grandes biomolécules avec de petites diffusivités.
La chromatographie d’échange d’ions est largement préférée dans le préfractionnement ou la purification d’une protéine cible à partir d’échantillons biologiques bruts. Les interactions entre les molécules et les sites actifs sur la membrane échangeuse d’ions se produisent de manière convective par l’intermédiaire de pores, ce qui raccourcit le temps de diffusion comparé à celui d’un liquide à l’intérieur des pores d’une particule de résine. De plus, les conditions relativement douces de liaison et d’élution de cette méthode de séparation permettent une récupération protéique élevée avec une activité biologique intacte. Les colonnes de centrifugation échangeuses d’ions forts Pierce permettent un fractionnement rapide des protéines et une préparation d’échantillon sur la base des différences de charge. Il existe deux formats disponibles :
Mini-format : pour la liaison de jusqu’à 4 mg (capacité de 500 µl)
Format maxi : pour la liaison de jusqu’à 80 mg (capacité de 20 ml)
Caractéristiques des colonnes de centrifugation échangeuses d’ions forts Pierce :
Rapide et simple : le format de centrifugation basé sur une membrane élimine le remplissage de colonne
Pratique et expansif : le format de centrifugation permet le traitement pratique de plusieurs échantillons en parallèle
Robuste : les membranes d’adsorption des colonnes de centrifugation ne se fissurent pas et ne s’assèchent pas
Faible volume de lit : les faibles volumes de lit des membranes d’adsorption rendent possible de travailler avec de faibles volumes de tampon, ce qui permet d’obtenir des fractions d’élution concentrées
Applications impliquant des colonnes de centrifugation échangeuses d’ions forts
• Pré-fractionnement de protéines dans un lysat
• Recherche de conditions de purification pour les nouveaux protocoles de préparation de protéines
• Retrait des endotoxines des anticorps monoclonaux
• Polissage des protéines marquées à l’histidine après la chromatographie de chélates métalliques
• Purification et concentration de protéines
• Purification d’anticorps à partir de sérum, d’ascites ou ou de surnageant de culture de tissu
• Élimination du détergent des solutions de protéines
• Préparation des échantillons avant PAGE 1D ou 2D
• Purification de phosphopeptides avant l’analyse MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À réception, conserver à température ambiante.
Force de liaison Fort
Format Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Type de colonne Membrane de cellulose, échange d’ions
Phase stationnaire Ligand chargé
Quantité 24 colonnes
Gamme de produits Pierce
Volume d’échantillon 500 μl, 4 mg
Groupe à échange d’ions Cation fort