Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de substrat de diéthanolamine Pierce™ (5X)
Code produit 10658274 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
225 ml
Conditionnement:
225mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10658274 225 ml 225mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10658274 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34064
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solutions de peroxyde optimisées, fiables et pratiques pour les dosages à base de HRP et la diéthanolamine pour la détection des phosphatases alcalines (alk-phos).
Les tampons de substrat Pierce Thermo Scientific™ comprennent des solutions mères de peroxyde optimisées, fiables et pratiques pour les dosages basés sur la HRP et la diéthanolamine pour la détection de phosphatase alcaline (alk-phos).
Le tampon de substrat de peroxyde stable est une formulation idéale pour les chercheurs qui préfèrent fabriquer leurs propres substrats de péroxydase de raifort (HRP). Le substrat est facilement préparé en ajoutant le chromogène choisi à une solution de 1X du tampon de substrat de peroxyde stable, qui fournit le peroxyde et l’état de tampon nécessaires pour obtenir des résultats optimaux et cohérents. Ce tampon est fourni à un concentrat de 10X, ce qui permet une durée de conservation allant jusqu’à un an. Le tampon de diéthanolamine est une solution mère de 5X (5,1 M, pH 9,8) qui fournit des conditions optimales pour le développement de réactions de phosphatase alcaline, telles que le PNPP (N° de réf. 34045, 34047).
Points clés :
  • Solutions mères concentrées prêtes à l’emploi
  • Minimiser la variabilité de dosage à dosage
Tampon de substrat de peroxyde stable (10X) (N° de réf. 34062)
  • Longue durée de conservation : 12 mois après réception
  • Le volume total de 1 000 ml peut être fait à partir d’une bouteille de concentrat de 100 ml
  • Ajouter du chromogène dans un tampon de substrat de peroxyde stable pour la détection de la péroxydase de raifort
Tampon de substrat de diéthanolamine (5X) (N°de réf. 34064)
  • Pour une utilisation avec des substrats de phosphatase alcaline solubles tels que le PNPP
  • PH optimisé et cohérent
  • Stable même à une concentration de 1X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tampon de substrat de diéthanolamine Pierce, 5X
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 225 ml
Forme Liquide
À utiliser avec (application) ELISA, Immunohistochimie (IHC), Western Blot
Gamme de produits Pierce
Type de substrat Phosphatase alcaline, Peroxydase de raifort
Contenu et stockage À réception, conservez le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethanolamine Substrate Buffer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine