Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-KMUS (N-κ-maleimidoundecanoyl-oxysulfosuccinimide ester)
Code produit 11806814 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11806814 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11806814 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de cet agent de réticulation hydrosoluble long composé de groupes sulfo-NHS-ester et maléimide aux extrémités d’un bras espaceur aliphatique à 13 atomes (16,3 A).
Le sulfo-KMUS Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur amine-à-sulfhydryle hydrosoluble qui contient des groupes réactifs d’esters de NHS et de maléimides aux extrémités opposées d’un bras espaceur long (16,3 Ås).
Points clés :
  • Bras espaceur aliphatique long
  • Hydrosoluble avec une sphère de couplage améliorée
  • Le sulfo-NHS-ester réagit avec les amines primaires
  • Le maléimide réagit avec un groupe -SH pour former une liaison thioéther stable
  • Groupes de réactifs : ester sulfo-NHS et maléimide
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description Sulfo-KMUS
Poids moléculaire 480,46
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 16,3 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester Sulfo-NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 50 mg
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur