Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-LC-SPDP (sulfosuccinimidyl 6-(3'-(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoate)
Code produit 11801255 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11801255 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11801255 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21650
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réticulez les amines aux sulfhydryles avec ces groupes hydrosolubles sulfo-NHS-ester et pyridyldithiol sur les bras espaceurs à 10 atomes pour former des liaisons disulfures clivables avec les cystéines.
Le sulfo-LC-SPDP Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur à longue chaîne hydrosoluble pour la conjugaison amine-sulfhydryle via des groupes réactifs ester NHS et pyridyldithiol qui forment des liaisons disulfures clivables (réductibles) avec des cystéines.
Points clés :
  • Forme des liaisons disulfures clivables avec des sulfhydryles
  • Libère un sous-produit détectable après réaction avec des groupes sulfhydryles libres ; en mesurant la libération de pyridine-2-thione à 343 nm, la progression de la réaction peut être surveillée
  • Groupes réactifs : ester sulfo-NHS et pyridyldisulfure
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Par Thiols
Description Sulfo-LC-SPDP
Poids moléculaire 527,57
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 15,7 Å
Contenu et stockage Dès réception, conserver à -20°C à l’abri de l’humidité.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Pyridyldisulfure, ester sulfo-NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur