Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-NHS-Acetate
Code produit 10618494 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10618494 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10618494 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26777
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Composé réactif à l’amine (ester NHS) pour bloquer en permanence les amines primaires (p. ex., chaînes latérales de la lysine protéique) afin d’éviter les interactions ou la conjugaison ultérieure.
Le sulfo-NHS-Acétate Thermo Scientific™ Pierce est un petit composé qui forme des liaisons amidiques stables et covalentes avec des amines primaires (par exemple, des chaînes latérales de lysine), leur permettant d’être bloqué en permanence pour empêcher les interactions ou une conjugaison ultérieure.
Points clés :
  • Réagit principalement avec les amines primaires (groupes amino de lysine ε)
  • La réaction irréversible s’accompagne de la libération de N-hydroxysulfosuccinimide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Marqueur ou colorant Groupe non réactif
Type d’étiquette Blocage des groupes
Gamme de produits Pierce
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 100 mg
Solubilité DMSO, eau, DMF
Type de produit Sulfo-NHS-Acétate