Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SANPAH Pierce™, format No-Weigh™
Code produit 15872777 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15872777 10 x 1 mg 10 pièces
10474005 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15872777 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35395
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le sulfo-SANPAH Thermo Scientific™ Pierce™ est un réticulateur hétéro-bifonctionnel qui contient un ester de N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif à l’amine et un azoture de nitrophényle photoactivable.
Le sulfo-SANPAH Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur à bras long (18,2 Å) qui contient un ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif à l’amine et un azoture de nitrophényle photoactivable.
Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté. L’emballage pré-pesé permet d’éviter la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en minimisant les ouvertures et fermetures répétitives du flacon. Ce format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs.
  • Groupes réactifs : ester de sulfo-NHS et azoture de nitrophényle
  • Réactif vers : groupes amino et tout nucléophile
  • Non clivable
  • Hexanoate de N-sulfosuccinimidyl-6-(4’-azido-2’-nitrophénylaminé)
  • La photolyse optimale se produit entre 320 et 350 nm, ce qui minimise les dommages aux biomolécules par irradiation
  • Soluble dans l’eau ; Non clivable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Non sélective
Cleavable Par Thiols
Poids moléculaire 492,4
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 18,2 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker à -20°C et protéger de la lumière et de l’humidité.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits No-Weigh, Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Ester sulfo-NHS, azoture de nitrophénol
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 x 1 mg
Solubilité Eau
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur