Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maléimidométhyle)cyclohexane-1-carboxylate), format No-Weigh™
Code produit 10698114 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10698114 1 g 1g
15971227 10 x 2 mg 10 pièces
13426629 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10698114 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00€
    2264.65€ / 1g
    Économisez 755.35€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réticulez les amines aux sulfhydryles avec cet agent de réticulation hydrosoluble de mi-longueur, contenant des groupes ester NHS et maléimide aux extrémités d’un bras espaceur de 8 atomes contenant du cyclohexane.
Le sulfo-SMCC Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation amine-sulfhydryle très apprécié et soluble dans l'eau qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d'un bras espaceur de cyclohexane de longueur moyenne (8,3 Ås).
Points clés :
  • Hydrosoluble
  • Groupes réactifs : ester sulfo-NHS et iodoacétyl
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description Sulfo-SMCC
Poids moléculaire 436,37
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 8,3 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester sulfo-NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 1 g
Solubilité Eau
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfo-SMCC
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate