Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maléimidométhyle)cyclohexane-1-carboxylate), format No-Weigh™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le sulfo-SMCC Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation amine-sulfhydryle très apprécié et soluble dans l'eau qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d'un bras espaceur de cyclohexane de longueur moyenne (8,3 Ås).
Points clés :
- Hydrosoluble
- Groupes réactifs : ester sulfo-NHS et iodoacétyl
- Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
Specifications
Specifications
| Réactivité chimique | Amine-Sulfhydryle |
| Cleavable | Non |
| Description | Sulfo-SMCC |
| Poids moléculaire | 436,37 |
| Pégylé | Non |
| Longueur du bras espaceur | 8,3 Å |
| Contenu et stockage | À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C. |
| Perméabilité cellulaire | Non |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Pierce |
| Show More |