Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maléimidométhyle)cyclohexane-1-carboxylate), format No-Weigh™
Code produit 15971227 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15971227 10 x 2 mg 10 pièces
13426629 50 mg -
10698114 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15971227 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39268
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réticulez les amines aux sulfhydryles avec cet agent de réticulation hydrosoluble de mi-longueur, contenant des groupes ester NHS et maléimide aux extrémités d’un bras espaceur de 8 atomes contenant du cyclohexane.
Le sulfo-SMCC Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation amine-sulfhydryle très apprécié et soluble dans l'eau qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d'un bras espaceur de cyclohexane de longueur moyenne (8,3 Ås).
  • Groupes de réactifs : ester sulfo-NHS et maléimide
  • Réactif envers : groupes amino et sulfhydryle
  • Hydrosoluble (comparer à SMCC), donc la réticulation peut se faire dans des solutions physiologiques
  • Le réactif cristallin et d’une grande pureté permet de créer des dérivés activés par maléimide de grande pureté
  • Le pont de cyclohexane confère une stabilité accrue au groupe maléimide, ce qui fait du sulfo-SMCC l’agent de réticulation idéal pour l’activation des protéines par le maléimide. Les groupes de maléimides sont stables pendant 64 heures dans un tampon de phosphate de sodium 0,1 M, de pH 7 à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description Sulfo-SMCC
Poids moléculaire 436,37
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 8,3 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Gamme de produits No-Weigh
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester Sulfo-NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Pleine
Quantité 10 x 2 mg
Solubilité Water
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur