Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMPB (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidophenyl)butyrate)
Code produit 11851285 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11851285 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11851285 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22317
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de cet agent de réticulation moyen hydrosoluble composé de groupes sulfo-NHS-ester et maléimide aux extrémités d’un bras espaceur aromatique à 10 atomes.
Le sulfo-SMPB Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation amine-sulfhydryle soluble dans l’eau qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d’un bras espaceur aromatique de longueur moyenne (11,6 Ås).
Points clés :
  • La longueur de chaîne étendue limite l’empêchement stérique
  • Hydrosoluble ; imperméable aux membranes
  • Groupes de réactifs : ester sulfo-NHS et maléimide
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description Sulfo-SMPB
Poids moléculaire 458,37
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 11,6 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester Sulfo-NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur