Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ West Femto, Mouse
Code produit 10524715 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10524715 400 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10524715 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00€
    465.76€ / 1 kits
    Économisez 190.24€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Pour la détection de niveau de femtogramme moyen à faible et le développement de transfert Western moins d’1 heure après le transfert du gel.
Le substrat SuperSignal West Femto du kit pour transfert Western rapide Thermo Scientific™ Pierce contient des réactifs et un protocole optimisés qui permettent de détecter les niveaux moyens à faibles de femtogramme et réduit à moins d’1 heure le développement de transfert Western typique après le transfert de gel.
Le protocole du kit de transfert Western Fast est une méthode rapide et efficace pour développer des transferts Western sans avoir à acheter d’instruments et de consommables coûteux requis par d’autres systèmes de transfert Western rapide. Ces kits complets pour transfert Western Fast Pierce nécessitent un temps opérateur minimal, avec des résultats de rendement comparables à ceux du transfert Western classique avec le substrat chimiluminescent SuperSignal West Femto. Les kits incluent le substrat SuperSignal West Femto, le substrat chimiluminescent le plus sensible disponible pour détecter la péroxydase de raifort (HRP). La sensibilité du substrat, l’intensité et la durée du signal permettent une documentation facile à l’aide de méthodes d’imagerie photographique ou autres. Les transferts développés peuvent être exposés et dénudés à plusieurs reprises de l’anticorps primaire et resondés.
Points clés :
  • Rapide : niveaux de détection de femtogramme bas en une heure environ
  • Pratique – sans matériel coûteux ni vide requis ; pas de problème d'obstruction
  • Simple – le protocole optimisé facilite plus que jamais l’analyse par transfert Western
  • Économique – sans autres consommables ni équipement supplémentaire à acheter
  • Stable – tous les composants du kit sont stables pendant un an de stockage à 4°C
  • Facile – les kits complets contiennent tous les composants nécessaires pour bloquer, sonder et développer un transfert avec n’importe quel anticorps primaire standard de souris ou de lapin
Compatibilité :
Membranes et papier de filtre Pierce ; film CL-Xposure™ pour transfert Western ; amplificateur de signal de transfert Western Pierce ; tampon de bandage de transfert Western Restore Plus™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit pour transfert Western Fast Pierce, substrat SuperSignal West Femto, souris
Type de produit Kit de transfert Western
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Pierce, SuperSignal
Quantité 400 ml
Conjugué HRP
Substrate Peroxydase de raifort
Réactivité Souris
Sensibilité Femtogramme moyen à faible
Suffisant pour 10 transferts Western (800 cm2 de membrane)
Contenu et stockage Suffisant pour : 10 mini-transferts sondés avec des anticorps primaires de souris
• Diluant d’anticorps Western Fast, 200 ml
• Tampon de lavage Western Fast 10X, 100 ml
• Réactif HRP optimisé de souris Western Fast, Femto, 10 ml
• Solution luminol / d’amplification SuperSignal West Femto, 50 ml
• Solution de peroxyde SuperSignal West Stable, 50 ml
Stocker le kit à 4°C.