Learn More
Thermo Scientific™ Format Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™
Code produit 10530434 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10530434 1 g 1g
11856784 10 g -
15780329 10 x 1 mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10530434 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20490
 Article restreint
En stock
Réduisez les liaisons disulfures protéiques et peptidiques à l’aide de ce chlorhydrate de phosphine de tris(2-carboxyéthyl) phosphine sans thiol, pur et cristallin, TCEP (CAS 5961-85-3).
Le TCEP-HCl Thermo Scientific™ Pierce est un chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine pur et cristallin, un composé exempt de thiol hautement efficace pour réduire les liaisons disulfures de protéines et de peptides. Il est aussi inodore et stable.
Points clés :
  • Réduit même les disulfures alkyles solubles dans l’eau les plus stables
  • Efficace à température ambiante et à pH 5 en moins de cinq minutes
  • Ne nécessite pas d’élimination avant la réaction avec les composés maléimides ou haloacétyles
  • Solubilité dans l’eau de 310 g/l
  • Résistant à l’oxydation par l’air ; non volatile et non réactive à d’autres groupes fonctionnels présents au sein des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, stocker à température ambiante dans un récipient fermé de manière étanche afin d’éviter l’oxydation. Produit expédié à température ambiante.
Gamme de produits Pierce
Forme Pleine
Quantité 1 g
Solubilité Eau
Type de produit Réactif de réduction du disulfure
compliance-icons
Identifiant produit
  • TCEP HCl, Tris(2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride