Learn More
Thermo Scientific™ Format Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™
Code produit 15780329 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15780329 10 x 1 mg 10 pièces
10530434 1 g 1g
11856784 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15780329 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35349
 Article restreint
En stock
Réduisez les liaisons disulfures protéiques et peptidiques à l’aide de ce chlorhydrate de phosphine de tris(2-carboxyéthyl) phosphine sans thiol, pur et cristallin, TCEP (CAS 5961-85-3).
Le TCEP-HCl Thermo Scientific™ Pierce est un chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine pur et cristallin, un composé exempt de thiol hautement efficace pour réduire les liaisons disulfures de protéines et de peptides. Il est aussi inodore et stable.
Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté. L’emballage pré-pesé permet d’éviter la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en minimisant les ouvertures et fermetures répétitives du flacon. Ce format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs.
  • Inodore : Contrairement au DTT ou au BME, le TCEP est inodore et permet de réduire les protéines commodément sur la paillasse
  • Spécifique : Réduction sélective et complète des disulfures les plus stables et solubles dans l’eau sur une large gamme de pH
  • Simples : Réduction efficace à température ambiante et à pH 5 en moins de cinq minutes
  • Stable : Sa stabilité inhérente et sa résistance à l’oxydation par l’air élimine le besoin de précautions particulières lors de la manipulation ou du stockage ; non volatile et non réactive envers d’autres groupes fonctionnels présents dans les protéines
  • Efficacité : Pour la plupart des applications, 5  à 50 mM de TCEP fournissent un excès molaire suffisant pour réduire efficacement les liaisons disulfures de peptides ou de protéines en quelques minutes à température ambiante.
  • Compatible : Avec le TCEP, l’élimination de l’agent réducteur n’est pas nécessaire avant la plupart des applications (par exemple, purification de protéines marquées à l’histidine, conjugaisons de maléimide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante dans un récipient hermétique afin d’éviter l’oxydation.
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits No-Weigh, Pierce
Forme Pleine
Quantité 10 x 1 mg