Learn More
Thermo Scientific™ TEMED
Code produit 11836724 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11836724 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11836724 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17919
 Article restreint
En stock
Catalysez efficacement la polymérisation du gel de polyacrylamide dans SDS-PAGE à l’aide de TEMED.
La tétraméthyléthylènediamine (TEMED) Thermo Scientific™ Pierce est un catalyseur essentiel pour la polymérisation des gels de polyacrylamide.
Informations complémentaires et commande en ligne
La TEMED est utilisée avec le persulfate d'ammonium (APS) afin de catalyser la polymérisation de l'acrylamide lors de la préparation de gels pour l'électrophorèse. Le produit chimique est liquide à température ambiante.
Points clés :
  • Dénomination chimique : N,N,N’,N’-tétraméthyléthane-1,2-diamine
  • Formule : C6H16N2
  • Poids moléculaire : 116,21
  • Numéro CAS : 110-18-9
  • Pureté : >99%
  • Indice de réfraction : 1,417 à 1,419
  • Plage d’ébullition : 119 à 121 °C
Compatibilité :
Persulfate d’ammonium (Réf. n° 17874)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker sous clé dans une zone séparée et approuvée. Stocker dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matériaux comburants.
Forme Liquide
Quantité 25 ml
Type de produit TEMED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TEMED (N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1, 2-Bis(dimethylamino)ethane