Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Thiophilic Adsorption Kit
Code produit 10097143 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 colonnes
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10097143 4 colonnes 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10097143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 44916
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Liez de façon préférentielle et purifiez les immunoglobulines de diverses sources, notamment la souris, le rat, le lapin, la chèvre et l’homme avec cette résine d’immunoadsorption non protéique.
La résine d’adsorption thiophilique Thermo Scientific™ Pierce est une résine immunoadsorbante non protéique destinée à la liaison préférentielle et à la purification douces des immunoglobulines à partir de différentes sources comme la souris, le rat, le lapin, la chèvre et l’homme.
La résine d’adsorption thiophilique Pierce est de l’agarose à 6 % qui a été modifiée pour contenir des groupes sulfone-thioéther simples. La résine d’affinité obtenue a une forte capacité de liaison et une vaste spécificité avec de nombreuses espèces d’immunoglobulines lorsqu’elle est incubée dans du sulfate de potassium 0,5 M. De fait, l’adsorption thiophilique est une variation basée sur la résine de la précipitation du sulfate d’ammonium pour la purification rapide des immunoglobulines à partir d’échantillons bruts de sérum. Contrairement au fractionnement des anticorps par précipitation du sulfate d’ammonium, la purification avec la résine d’adsorption thiophilique produit des immunoglobulines concentrées, principalement dépourvues de sel et hautement purifiées à un pH quasi-neutre. De ce fait, cette méthode simple en une seule étape rend superflu le traitement supplémentaire de l’échantillon en vue de sa conservation ou de réactions ultérieures de conjugaison. Les conditions de liaison et d’élution douces garantissent une importante récupération des protéines, ainsi que l’excellente préservation de l’activité anticorps. Cette résine est disponible sous forme de produit autonome et en tant que kit de purification contenant des colonnes préremplies et des tampons prêts à l’emploi.
Points clés :
  • Grande capacité  : lie délicatement et purifie environ 20 mg d’anticorps polyclonal par millilitre de résine adsorbée
  • Large spécificité des anticorps : efficace pour la plupart des classes d’immunoglobulines et des isotypes dérivés de nombreuses espèces animales différentes, notamment les IgY de poulet
  • Simple et rapide : purifie rapidement le composant immunoglobuline des échantillons de sérum ou d’ascite sans dialyse ni dessalage ultérieur
  • Doux : la liaison est réalisée dans des conditions non dénaturantes et le tampon d’élution produit une immunoglobuline concentrée sans sel à un pH quasi-neutre ; il assure une excellente récupération de l’anticorps fonctionnel
Comprend :
Le kit contient quatre colonnes d’adsorption thiophilique (3 ml chacune), des tampons de liaison et d’élution prêts à l’emploi, un tampon de régénération et de conservation de colonnes et des accessoires pour colonnes
Recommandées dans les cas suivants :
Isolation légère des immunoglobulines du sérum humain ; Purification rapide des anticorps monoclonaux de souris à partir du milieu de culture ou du liquide d’ascite ; Élimination sélective des immunoglobulines de sérum de veau fœtal - utile pour la culture cellulaire de la production d’anticorps monoclonaux ; Procédure rapide et directe générant des immunoglobulines essentiellement pures issue de sérum brut de lapin ; Purification d’IgY de poulet ; Purification à large échelle pour les applications de biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’adsorption thiophilique
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Colonne d’écoulement par gravité
Phase stationnaire Thioéther de sulfone
Cible de purification Anticorps IgG
Description Kit d’adsorption thiophilique Pierce
Contenu et stockage Suffisant pour : Purifie jusqu’à 60 mg d’immunoglobuline par colonne
• Colonnes d’adsorption thiophilique, 3 ml, 4 colonnes
• Tampon de liaison, 1 litre
• Tampon d’élution, 1 litre
• Tampon de stockage de colonnes (2X), 100 ml
• Cristaux de guanidine-HCl, 230 g
• Accessoires pour colonne
Conserver à 4°C.
Quantité 4 colonnes