Learn More
Thermo Scientific™ Solution de substrat pour ELISA 1-Step™ Ultra TMB
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le substrat pour ELISA TMB Pierce Thermo Scientific™ détecte l’activité de la peroxydase de raifort (HRP), produisant une couleur bleue (Amax = 370 nm et 652 nm) qui devient jaune (Amax = 450 nm) lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à l’acide sulfurique ou phosphorique.
Points clés :
- Solutions prêtes à l’emploi
- Pas de peroxyde d’hydrogène requis
- Aucune filtration requise
- Non cancérogène
- Différents niveaux de sensibilité pour convenir à tout dosage
Substrats de TMB 1-Step
- Substrats à un composant, prêts à l’emploi
- Peroxyde d’hydrogène non requis
- Non cancérogène
- Aucun DMF ou DMSO
- Disponible dans trois formulations qui varient selon la sensibilité
Kit de substrat de TMB
- Plus sensible que l’OPD dans les tests ELISA de points finaux
- Simplicité d’utilisation
- Résultats obtenus en quelques secondes
Comprend :
Kit de substrat de TMB (PI-34021) : Substrat de peroxydase, 200 ml, solution de peroxyde, 200 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substrat ELISA |
| Quantité | Kit de 400 ml |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Substrat | Substrat de TMB |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Type de substrat | HRP (peroxydase de raifort) |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 400 ml de tampon TMB 1X typique (4 000 puits à 100 µl par puits) • Solution TMB, 200 ml • Solution de peroxyde, 200 ml Conserver à 4°C |
Sécurité et traitement
- Pierce TMB Substrate Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, citric acid