Learn More
Thermo Scientific™ Solution de substrat pour ELISA 1-Step™ Ultra TMB
Code produit 11839260 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 litre
250 ml
Kit de 400 ml
Substrat:
Substrat TMB-ELISA lent
Substrat Turbo TMB-ELISA
Substrat Ultra TMB-ELISA
Substrat de TMB
Conditionnement:
1L
250mL
400mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Substrat Conditionnement
11839260 250 ml Substrat Turbo TMB-ELISA 250mL
11849260 250 ml Substrat TMB-ELISA lent 250mL
10647894 250 ml Substrat Ultra TMB-ELISA 250mL
12617087 1 litre Substrat Ultra TMB-ELISA 1L
10076433 Kit de 400 ml Substrat de TMB 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11839260 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34022
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Substrats de péroxydase de raifort (HRP) pour ELISA qui passent du bleu au jaune lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à l’acide sulfurique ou phosphorique.
Le substrat pour ELISA TMB Pierce Thermo Scientific™ détecte l’activité de la peroxydase de raifort (HRP), produisant une couleur bleue (Amax = 370 nm et 652 nm) qui devient jaune (Amax = 450 nm) lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à l’acide sulfurique ou phosphorique.
Le TMB (’3,3’,5,5’ tétraméthylbenzidine) est un chromogène qui produit une couleur bleue lorsqu’il est oxydé avec du peroxyde d’hydrogène (réaction catalysée par HRP) avec une absorbance maximale à 370 et 652 nm. La couleur passe ensuite au jaune (mesurée à 450 nm) lors de l’ajout d’acide sulfurique ou phosphorique pour arrêter la réaction. Le TMB est très sensible et oxydé plus rapidement que les autres substrats de HRP, entraînant un développement de couleur plus rapide. Contrairement aux autres substrats disponibles sur le marché, ces produits ne contiennent aucun DMF ni DMSO. Il existe trois formulations qui diffèrent principalement dans leurs sensibilités. Le TMB lent présente une sensibilité intermédiaire, ce qui le rend idéal pour les mesures cinétiques. La sensibilité du Turbo TMB est comparable à celle de l’OPD (dichlorhydrate d’o-phénylènediamine) formulé à environ 1 mg/ml. Le substrat pour Ultra TMB-ELISA produit le rapport signal-bruit et la sensibilité les plus élevés en picogrammes.
Points clés :
  • Solutions prêtes à l’emploi
  • Pas de peroxyde d’hydrogène requis
  • Aucune filtration requise
  • Non cancérogène
  • Différents niveaux de sensibilité pour convenir à tout dosage
Substrats de TMB 1-Step
  • Substrats à un composant, prêts à l’emploi
  • Peroxyde d’hydrogène non requis
  • Non cancérogène
  • Aucun DMF ou DMSO
  • Disponible dans trois formulations qui varient selon la sensibilité
Kit de substrat de TMB
  • Plus sensible que l’OPD dans les tests ELISA de points finaux
  • Simplicité d’utilisation
  • Résultats obtenus en quelques secondes
Comprend :
Kit de substrat de TMB (PI-34021) : Substrat de peroxydase, 200 ml, solution de peroxyde, 200 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 250 ml
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits 1-Step
Substrat Substrat Turbo TMB-ELISA
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)
Contenu et stockage Stockage : Dès réception, conserver à 4°C, à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante.
Conditions d’expédition Ambient
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Step Turbo TMB-ELISA
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol