Learn More
Thermo Scientific™ Solution de substrat pour ELISA 1-Step™ Ultra TMB
Code produit 12617087 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 litre
250 ml
Kit de 400 ml
Substrat:
Substrat TMB-ELISA lent
Substrat Turbo TMB-ELISA
Substrat Ultra TMB-ELISA
Substrat de TMB
Conditionnement:
1L
250mL
400mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Substrat Conditionnement
12617087 1 litre Substrat Ultra TMB-ELISA 1L
11849260 250 ml Substrat TMB-ELISA lent 250mL
11839260 250 ml Substrat Turbo TMB-ELISA 250mL
10647894 250 ml Substrat Ultra TMB-ELISA 250mL
10076433 Kit de 400 ml Substrat de TMB 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12617087 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34029
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Substrats de péroxydase de raifort (HRP) pour ELISA qui passent du bleu au jaune lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à l’acide sulfurique ou phosphorique.
Le substrat pour ELISA TMB Pierce Thermo Scientific™ détecte l’activité de la peroxydase de raifort (HRP), produisant une couleur bleue (Amax = 370 nm et 652 nm) qui devient jaune (Amax = 450 nm) lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à l’acide sulfurique ou phosphorique.
Le TMB (3,3’,5,5’ tétraméthylbenzidine) est un chromogène qui produit une couleur bleue lorsqu’il est oxydé avec du peroxyde d’hydrogène (réaction catalysée par HRP) avec une absorbance maximale à 370 et 652 nm. La couleur passe ensuite au jaune (mesurée à 450 nm) lors de l’ajout d’acide sulfurique ou phosphorique pour arrêter la réaction. Le TMB est très sensible et oxydé plus rapidement que les autres substrats de HRP, entraînant un développement de couleur plus rapide. Contrairement aux autres substrats disponibles sur le marché, ces produits ne contiennent aucun DMF ni DMSO. Il existe trois formulations qui diffèrent principalement dans leurs sensibilités. Le TMB lent présente une sensibilité intermédiaire, ce qui le rend idéal pour les mesures cinétiques. La sensibilité du Turbo TMB est comparable à celle de l’OPD (dichlorhydrate d’o-phénylènediamine) formulé à environ 1 mg/ml. Le substrat pour Ultra TMB-ELISA produit le rapport signal-bruit et la sensibilité les plus élevés en picogrammes.
Points clés :
  • Solutions prêtes à l’emploi
  • Pas de peroxyde d’hydrogène requis
  • Aucune filtration requise
  • Non cancérogène
  • Différents niveaux de sensibilité pour convenir à tout dosage
Substrats de TMB 1-Step
  • Substrats à un composant, prêts à l’emploi
  • Peroxyde d’hydrogène non requis
  • Non cancérogène
  • Aucun DMF ou DMSO
  • Disponible dans trois formulations qui varient selon la sensibilité
Kit de substrat de TMB
  • Plus sensible que l’OPD dans les tests ELISA de points finaux
  • Facile à utiliser avec des résultats en quelques secondes
  • Dès réception, conserver à 4°C, à l’abri de l’humidité
Inclut :
Kit de substrat de TMB (PI-34021) : Substrat de peroxydase, 200 ml ; solution de peroxyde, 200 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 1 litre
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits 1-Step
Substrat Substrat Ultra TMB-ELISA
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)
Contenu et stockage Stockage : Dès réception, stocker à 4°C, à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante.