Learn More
Thermo Scientific™ Étalon de digestion de levure TMT11plex Pierce™
Code produit 15908975 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
5 x 20 μg
Conditionnement:
20µg
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15908975 5 x 20 μg 5 pièces
15943034 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15908975 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A40939
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’étalon de digestion de levures Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11 plex est un mélange de peptides de levure lyophilisés de quatre souches congéniques marquées avec des réactifs TMT11 plex pour surveiller les performances du système LC-MS/MS pour la quantification Tandem Mass Tag (TMT).
  • pratique - pré-étiqueté avec des réactifs TMT11plex dans un format lyophilisé prêt à l’emploi
  • hautement validé - souches de levures vérifiées pour le génotype, mélange équimolaire des souches marquées au TMT et quantification globale des protéines à l’aide de TMT
  • diagnostic - excellent outil de dosage CQ pour l’évaluation de la qualité de l’état des instruments LC et MS
  • quantitatif - conçu pour mesurer la précision quantitative des ions rapporteurs TMT pour chacun des 11 canaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Étalon de digestion de levure
Gamme de produits Pierce
Conditions d’expédition Glace
Matériau de départ Peptides
Type de produit final MS Standard
Méthode de détection Mass Spectrometry
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 5 x 20 μg
Forme Poudre