Learn More
Thermo Scientific™ TNBSA Pierce™ (acide sulfonique trinitrobenzoïque)
Code produit 10210314 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10210314 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10210314 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28997
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Marquez les amines primaires (peptides ou acides aminés) pour la détection colorimétrique (Amax 335 nm) à l’aide de cette solution à 5 % d’acide trinitrobenzène sulfonique dans le méthanol.
Le TNBSA Thermo Scientific™ Pierce est une solution à 5 % d’acide trinitrobenzène sulfonique dans le méthanol qui réagit avec les amines primaires (peptides ou acides aminés) pour produire un produit coloré soluble, une propriété utile pour diverses méthodes de dosage.
Points clés :
  • Couples avec des amines primaires, des sulfhydryles et des hydrazides en solution aqueuse à pH 8 , sans réactions secondaires indésirables
  • Excellent pour l’analyse en phase solide ou en solution
  • Convient à l’estimation qualitative et quantitative des biomolécules
  • λ max = 335 nm
  • Réagit facilement avec les groupes amino primaires d’acides aminés sous forme aqueuse à pH 8 pour former des adduits jaunes
  • Aucun dérivé coloré n’est formé avec la proline d’acides aminés secondaires et l’hydroxyproline
  • Les dérivés colorés sont surveillés à 345 nm et ont des coefficients d’extinction dans la plage de 1-1,5 x 104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution TNBSA
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Stockage :Dès réception, conserver à -20°C.Le produit est expédié à température ambiante.
Marqueur ou colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Méthode de détection Colorimetric
Quantité 100 ml
Forme Liquide