Learn More
Thermo Scientific™ TNBSA Pierce™ (acide sulfonique trinitrobenzoïque)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le TNBSA Thermo Scientific™ Pierce est une solution à 5 % d’acide trinitrobenzène sulfonique dans le méthanol qui réagit avec les amines primaires (peptides ou acides aminés) pour produire un produit coloré soluble, une propriété utile pour diverses méthodes de dosage.
Points clés :
- Couples avec des amines primaires, des sulfhydryles et des hydrazides en solution aqueuse à pH 8 , sans réactions secondaires indésirables
- Excellent pour l’analyse en phase solide ou en solution
- Convient à l’estimation qualitative et quantitative des biomolécules
- λ max = 335 nm
- Réagit facilement avec les groupes amino primaires d’acides aminés sous forme aqueuse à pH 8 pour former des adduits jaunes
- Aucun dérivé coloré n’est formé avec la proline d’acides aminés secondaires et l’hydroxyproline
- Les dérivés colorés sont surveillés à 345 nm et ont des coefficients d’extinction dans la plage de 1-1,5 x 104
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solution TNBSA |
| Réactivité chimique | Amine |
| Contenu et stockage | Stockage :Dès réception, conserver à -20°C.Le produit est expédié à température ambiante. |
| Marqueur ou colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Méthode de détection | Colorimetric |
| Quantité | 100 ml |
| Forme | Liquide |
Sécurité et traitement
- TNBSA Solution (2,4,6-trinitrobenzene sulphonic acid)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver la peau soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, un agent chimique sec ou de la mousse resistant a l'alcool pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-trinitrobenzenesulphonic acid, methyl alcohol