Learn More
Thermo Scientific™ Trypsine immobilisée, traitée par TPCK (résine d’agarose)
Code produit 10066173 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10066173 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10066173 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20230
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez le côté carboxylique des résidus d’Arg et de Lys avec la trypsine traitée à l’isTPCK pour bloquer l’activité de la chymotrypsine ; sa forme immobilisée permet l’élimination enzymatique après digestion.
La trypsine TPCK Pierce Thermo Scientific™ est une endoprotéase sérine qui s’applique à l’analyse des acides aminés et au séquençage des protéines, à la cartographie et aux études structurelles ; la forme immobilisée permet la séparation des échantillons après traitement.
Points clés :
  • La trypsine TPCK immobilisée élimine la contamination par la trypsine dans les digestions
  • Le TPCK inhibe l’activité de la chymotrypsine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Trypsine immobilisée Pierce, traitée avec TPCK
Contenu et stockage Contenu : Trypsine TPCK immobilisée, 2 ml de gel stabilisé fourni sous la forme d’une suspension à 50 % contenant du glycérol et de l’azoture de sodium à 0,05 %.
Stockage : Dès réception, stocker à 4°C.
Le produit est expédié à température ambiante.
Forme Suspension liquide
Quantité 2 ml
Type de produit Trypsine