Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de Traut Pierce™ (2-iminothiolane)
Code produit 10688644 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10688644 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10688644 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26101
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
2-iminothiolane-HCl (CAS 4781-83-3) ; réactif de thiolation réactif à l’amine pour boucher les amines primaires protéiques avec des groupes sulfhydryles pour une réticulation immédiate.
Le réactif de Traut Thermo Scientific™ Pierce est du 2-iminothiolane, un petit composé de thiolation qui réagit avec les amines primaires (par exemple, les chaînes latérales de lysine), pour ajouter un petit bras espaceur (8,1 Ås) terminé par un groupe sulfhydryle libre.
Points clés :
  • Réagit avec les amines primaires (groupes amino de lysine epsilon) à pH 7 à 9
  • Ajoute une entretoise courte se terminant dans un groupe sulfhydryle, prête à être utilisée comme cible pour la réticulation ou l’étiquetage spécifique au sulfhydryle
  • Le bras espaceur contenant de l’amine préserve la charge de l’amine primaire modifiée d’origine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Stockage : Dès réception, stocker le produit à 4°C avec un dessiccant. Produit expédié à température ambiante
Marqueur ou colorant Groupe sulfhydryle
Type d’étiquette Groupes de conjugaison
Gamme de produits Pierce
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 500 mg
Solubilité DMF, DMSO
Type de produit Kit d’adsorption thiophilique