Learn More
Thermo Scientific™ Triéthylamine (TEA) Pierce™
Code produit 11571074 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11571074 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11571074 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS25108
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Flacons de TEA liquide pur à 99,5 % (masse moléculaire 101,2, CAS 121-44-8) (vendu au poids) ; pour une utilisation en HPLC comme agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
La triéthylamine (TEA) Thermo Scientific™ Pierce est un solvant de haute pureté qui peut être utilisé dans certains protocoles HPLC, tels que l’échange d’anions faible pour redissoudre certains peptides tryptiques sur une colonne en phase inverse.
La triéthylamine est un réactif d’appariement d’ions qui modifie la sélectivité dans les séparations HPLC en phase inverse. En s’appariant avec les peptides, elle affine efficacement les pics pour une meilleure résolution de ces derniers.
Points clés :
  • >99,5 % de pureté, permettant une détection sensible des peptides à de faibles longueurs d’onde UV dans les systèmes de séparation des peptides HPLC en phase inverse Conditionnée en flacons en verre ambré avec bouchons de fluorocarbone revêtus de PTFE pour l’intégrité des réactifs
  • Dispose d’une faible absorbance UV pour fournir la détection la plus sensible sur toutes les longueurs d’onde
Propriétés de la triéthylamine
  • Autres noms TEA, Diéthylethanamine Formule moléculaire C6H15N Poids moléculaire 101,19 Densité 0,726 g/ml
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 100 g
Type Triéthylamine (TEA)