Learn More
Thermo Scientific™ Triéthylamine (TEA) Pierce™
Code produit 11831385 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11831385 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11831385 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25108
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Flacons de TEA liquide pur à 99,5 % (masse moléculaire 101,2, CAS 121-44-8) (vendu au poids) ; pour une utilisation en HPLC comme agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
La triéthylamine (TEA) Thermo Scientific™ Pierce est un solvant de haute pureté qui peut être utilisé dans certains protocoles HPLC, tels que l’échange d’anions faible pour redissoudre certains peptides tryptiques sur une colonne en phase inverse.
La triéthylamine est un réactif d’appariement d’ions qui modifie la sélectivité dans les séparations HPLC en phase inverse. En s’appariant avec les peptides, elle affine efficacement les pics pour une meilleure résolution de ces derniers.
Points clés :
  • >99,5 % de pureté, permettant une détection sensible des peptides à de faibles longueurs d’onde UV dans les systèmes de séparation des peptides HPLC en phase inverse Conditionnée en flacons en verre ambré avec bouchons de fluorocarbone revêtus de PTFE pour l’intégrité des réactifs
  • Dispose d’une faible absorbance UV pour fournir la détection la plus sensible sur toutes les longueurs d’onde
Propriétés de la triéthylamine
  • Autres noms TEA, Diéthylethanamine Formule moléculaire C6H15N Poids moléculaire 101,19 Densité 0,726 g/ml
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 100 g
Type Triéthylamine (TEA)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TRIETHYLAMINE, SEQUANAL GRADE TEA 100 GM
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine