Learn More
Thermo Scientific™ Acide trifluoroacétique (TFA) Pierce™, qualité LC-MS
Code produit 13464279 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13464279 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13464279 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 85183
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Flacons de TFA pure à 99,5 % (Poids moléculaire 114,02, CAS 76-05-01) liquide (vendu au poids) ; pour l’analyse HPLC, à utiliser comme agent d’appariement d’ions dans les séparations de peptides en phase inverse.
L’acide trifluoroacétique (TFA) Pierce de Thermo Scientific™ est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation en tant qu’agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
Pour les séparations de peptides complexes, la clé du succès peut être de varier la sélectivité. Varier la composition de la phase mobile sur la même colonne peut modifier la sélectivité de manière suffisante pour résoudre les problèmes de séparation des peptides qui se chevaucheraient en temps normal. La concentration en TFA est généralement égale à 0,1 % pour la HPLC en phase inverse des peptides. Pour les séparations reproductibles d’un cycle à un autre ou d’un laboratoire à un autre, il est essentiel que les concentrations soient les mêmes.
Points clés :
  • Pureté : Une concentration en TFA de > 99,5 % et une clarté exceptionnelle permettent la détection sensible et non destructive de peptides à de faibles longueurs d’ondes UV
  • Conditionnement de haute performance : Conditionné sous azote dans un verre ambré avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de TFE protecteur qui garantissent l’intégrité du TFA
  • Différents formats disponibles pour plus de commodité : Les ampoules de 1 ml peuvent servir à la préparation de 1 L de 0,1 % v/v de solution TFA pour la phase mobile en chromatographie en phase inverse, en seulement quelques instants
Informations relatives à la commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom de l’article Acide trifluoroacétique (TFA)
Contenu et stockage Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil.
Forme Liquide
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 50 ml
Formule 99,5 %-Pure TFA
Gamme de produits Pierce
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P315-Consulter immédiatement un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoroacetic acid