Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage pour instruments à triple quadrupôle Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La solution d’étalonnage triple quadripôle Thermo Scientific™ Pierce est un mélange de composants ionisables de haute pureté spécialement conçus pour l’étalonnage en mode positif des instruments quadripolaires à triple étage Thermo Scientific™.
Points clés
- Pics intenses : mélange de trois isotopes de tyrosine dans une solution de méthanol / acide formique
- Prêt à l’emploi : charger l’étalon de référence dans une seringue et l’injecter dans l’instrument
- Haute pureté : réactifs de qualité de spectrométrie de masse dans un récipient non lixiviable
- Stable : stockage entre 2°C et 8°C pendant plus d’un an
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Solution d’étalonnage |
| Gamme de produits | Pierce |
| Contenu et stockage | Conservez entre 2°C et 8°C. |
| Matériau de départ | Petites molécules |
| Type de produit final | Petites molécules |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Étape du flux de travail | Étalonnage |
| Quantité | 10 ml |
| Forme | Liquide |
Sécurité et traitement
- Pierce(R) Triple Quadrupole Calibration Solution, 10 mL
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P330-Rincer la bouche.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol