Description
Thermo Scientific™ Pierce Tris est un réactif standard pour la préparation de nombreux tampons de biologie moléculaire.
Informations complémentaires et commande en ligne
Thermo Scientific™ Pierce™ Tris est un réactif standard pour la préparation de nombreux tampons de biologie moléculaire.
- ≥Pur à 99,8 %
- Poudre cristalline blanche
- Tampon optimal entre les pH 7 et 9
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | À conserver dans un récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé. |
| Type de produit | Tris |
| Pureté | ≥ 99,8% |
| Quantité | 1 kg |
| Forme | Poudre |