Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Rhodamine Antibody Labeling Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les réactifs et kits de marquage pour TRITC et rhodamine Thermo Scientific™ sont des dérivés à haute performance du colorant de rhodamine, activés pour un marquage facile et fiable des anticorps, des protéines et d’autres molécules à utiliser comme sondes fluorescentes.
Points clés :
- Marquage et purification de l’anticorps en une heure environ. Marquage efficace des anticorps et d’autres protéines purifiées sur les amines primaires (chaînes latérales de lysine). Le protocole standard permet d’obtenir des anticorps avec d’excellents rapports colorant-protéine pour une activité et une fluorescence optimales. Fluors à usage unique : aucun besoin de peser de minuscules quantités de poudre. Les kits contiennent des flacons de réactifs à usage unique. Purification efficace et élimination des colorants non réactionnels avec une excellente récupération protéique
Comprend :
Kit de marquage d’anticorps NHS-Rhodamine (N° 53031)
NHS-Rhodamine, 3 flacons ; Tampon de borate, 1 ml ; Résine de purification, 5 ml ; Colonnes de centrifugation, 6 colonnes chaque ; Tubes de prélèvement, 12 tubes chaque
Spécification
Spécification
| Description | Kit d’étiquetage pour anticorps Pierce Rhodamine |
| Type de produit | Kit de marquage d’anticorps |
| Quantité | 3 réactions |
| Suffisant pour | Marquage et purification de 3 x 1 mg (2 mg/ml) d’IgG ou d’autres protéines |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Marquage et purification de 3 x 1 mg (2 mg/ml) d’IgG ou d’autres protéines Conserver NHS-rhodamine à -20°C. Conservez tous les autres composants à 4°C. |
| Excitation / émission | 552/575 |
| Balance d’étiquetage | 0,5 à 1 mg |
| Gamme de produits | Pierce |
| Marqueur ou colorant | Isomères de rhodamine |
| Labeling Target | Anticorps, Protéines |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.