Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Code produit 11874201 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 x 100 μg
1 x 20 μl
10 μg
100 μg
2 μlitres
20 μg
4 x 25 μl
5 x 10 μl
5 x 100 μg
5 x 20 μg
Type de produit:
Asp-N Endoproteinase
Chymotrypsin Endoproteinase
Glu-C Endoproteinase
Indicateur de digestion
Lys-C Endoproteinase
Mélange trypsine/protéase Lys-C
Protéase de trypsine
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
20µg
2µg
4 pièces
5 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
11874201 4 x 25 μl Chymotrypsin Endoproteinase 4 pièces
11844201 2 μlitres Asp-N Endoproteinase 2µg
13474219 10 μg Indicateur de digestion 10µg
11854201 5 x 10 μl Glu-C Endoproteinase 5 pièces
15255753 1 x 100 μg Protéase de trypsine 100µg
13474189 1 mg Protéase de trypsine 1mg
15978006 20 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 20µg
15956915 5 x 20 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 5 pièces
16376562 100 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 100µg
11834201 1 x 20 μl Lys-C Endoproteinase 20µg
15561995 100 μg Lys-C Endoproteinase 100µg
13464189 5 x 20 μg Protéase de trypsine 5 pièces
13454189 5 x 100 μg Protéase de trypsine 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11874201 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90056
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
L’amélioration de la couverture des séquences et de la caractérisation globale des protéines peut résulter de l’amélioration des propriétés chromatographiques ou d’ionisation des peptides. Les masses de ces peptides de plus grande taille peuvent être mesurées avec précision à des états de charge élevés sur des spectromètres de masse à haute résolution appréciés, réduisant ainsi le temps de recherche de la base de données et augmentant la couverture et la confiance des séquences. Enfin, les peptides plus grands peuvent être fragmentés efficacement par de nouvelles techniques de fragmentation comme la dissociation par transfert d’électrons (ETD) ou la dissociation par capture d’électrons (ECD) qui laissent intactes des modifications post-traductionnelles, comme la phosphorylation.
Points clés :
  • Les protéases offrent un clivage spécifique à plusieurs sites, permettant ainsi l’exploration de la structure protéique primaire
  • Une meilleure caractérisation des protéines résulte du chevauchement des peptides, avec des propriétés complémentaires de chromatographie, d’ionisation et de fragmentation
  • Les protocoles sont conçus pour les applications MS
  • Le traitement et l’analyse rationalisés des données améliorent l’interprétation et la confiance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Chymotrypsin Endoproteinase
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Conserver à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage automatique.
Matériau de départ Échantillons de protéines, lysat cellulaire
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Digestion des protéines
Quantité 4 x 25 μl
Qualité MS
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mass Spectrometry Grade Proteases
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin, proteases