Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Code produit 15561995 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 x 100 μg
1 x 20 μl
10 μg
100 μg
2 μlitres
20 μg
4 x 25 μl
5 x 10 μl
5 x 100 μg
5 x 20 μg
Type de produit:
Asp-N Endoproteinase
Chymotrypsin Endoproteinase
Glu-C Endoproteinase
Indicateur de digestion
Lys-C Endoproteinase
Mélange trypsine/protéase Lys-C
Protéase de trypsine
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
20µg
2µg
4 pièces
5 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
15561995 100 μg Lys-C Endoproteinase 100µg
11844201 2 μlitres Asp-N Endoproteinase 2µg
11874201 4 x 25 μl Chymotrypsin Endoproteinase 4 pièces
13474219 10 μg Indicateur de digestion 10µg
11854201 5 x 10 μl Glu-C Endoproteinase 5 pièces
15255753 1 x 100 μg Protéase de trypsine 100µg
13474189 1 mg Protéase de trypsine 1mg
15978006 20 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 20µg
15956915 5 x 20 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 5 pièces
16376562 100 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 100µg
11834201 1 x 20 μl Lys-C Endoproteinase 20µg
13464189 5 x 20 μg Protéase de trypsine 5 pièces
13454189 5 x 100 μg Protéase de trypsine 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15561995 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90307
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
La protéase Thermo Scientific™ Pierce™ Lys-C, de qualité MS, est une endoprotéinase native hautement purifiée, validée pour une activité et une stabilité maximales dans les applications protéomiques.
Caractéristiques de la protéase Thermo Scientific™ Pierce™ Lys-C, de qualité MS :
• Digestion améliorée : utilisation en tandem avec la trypsine pour diminuer les clivages ratés tryptiques
• Meilleure couverture des séquences : la meilleure caractérisation des protéines résulte du chevauchement des peptides, avec des propriétés complémentaires de chromatographie, d’ionisation et de fragmentation
• Polyvalence : activité enzymatique efficace dans des conditions hautement dénaturantes (par exemple avec de l’urée 8 M)
• spécificité C-terminale de clivage de la lysine :au moins 90 % pour un échantillon protéique complexe
• Stabilité : fourni dans un format lyophilisé
Détails du produit
Il s’agit d’une protéase à sérine de spectrométrie de masse de qualité MS isolée des enzymogènes Lysobacter. La protéase Lys-C possède une activité et une spécificité élevées pour les résidus de lysine, ce qui entraîne une augmentation de la taille des peptides et une réduction de la complexité des échantillons par rapport à la trypsine (c’est-à-dire, moins de peptides). Contrairement à la trypsine, la protéase Lys-C peut cliver des lysines suivies de prolines, ce qui en fait une protéase idéale pour la digestion de protéine séquentielle suivie par de la trypsine pour diminuer les clivages ratés. Ces propriétés uniques de la protéase Lys-C garantissent une efficacité de digestion élevée lorsqu’elle est utilisée seule ou suivie d’une digestion tryptique. De plus, les peptides prototypiques de la Lys-C ont en général des états de charge plus élevés, ce qui fait de cette protéase une enzyme de choix pour utilisation avec une fragmentation ETD.
La protéase Lys-C se retrouve couramment dans des flux de travaux d’enrichissement de phosphopeptides parce qu’elle génère des peptides avec des amines primaires au niveau des extrémités N et C, ce qui permet aux fragments d’être doublement marqués avec des marqueurs isobares réactifs aux amines. Cela entraîne une amélioration de l’ionisation des peptides ainsi que des limites d’analyse quantitative puisque davantage d’ions en fragments peuvent être de nouveau isolés pendant l’acquisition MS3. Cette enzyme peut être utilisée pour des flux de travaux de digestion en solution ou en gel afin de produire des peptides pour l’identification de protéines par LC-MS/MS. Cette enzyme Lys-C est lyophilisée (20 µg ou 100 µg de quantités).
L’endoprotéinase Lys-C hydrolyse spécifiquement les protéines du côté carboxyle de la lysine. Une digestion efficace des protéines peut être effectuée en 2 heures à 37°C. La protéase Lys-C reste active dans des conditions hautement dénaturantes comme avec de l’urée 8 M, de la guanidine-HCl 2 M, du SDS à 1 %, du CHAPS à 2 % et l’acétonitrile à 40 % et fonctionne bien dans la plage de pH de 7 à 9 (activité maximale à un pH de 8). Cette enzyme lyophilisée a une masse de 30 kDa et est stable pendant 1 an lorsqu’elle est stockée à -20°C.
Applications
• Couverture de séquences améliorée des produits issus de la digestion des protéines
• Séquençage de novo
• Études épigénétiques
• Digestion en solution et en gel des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Lys-C Endoproteinase
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C).
Conditions d’expédition Glace
Matériau de départ Échantillons de protéines, lysat cellulaire
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Digestion des protéines
Quantité 100 μg
Qualité MS