Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Code produit 16376562 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 x 100 μg
1 x 20 μl
10 μg
100 μg
2 μlitres
20 μg
4 x 25 μl
5 x 10 μl
5 x 100 μg
5 x 20 μg
Type de produit:
Asp-N Endoproteinase
Chymotrypsin Endoproteinase
Glu-C Endoproteinase
Indicateur de digestion
Lys-C Endoproteinase
Mélange trypsine/protéase Lys-C
Protéase de trypsine
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
20µg
2µg
4 pièces
5 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
16376562 100 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 100µg
11844201 2 μlitres Asp-N Endoproteinase 2µg
11874201 4 x 25 μl Chymotrypsin Endoproteinase 4 pièces
13474219 10 μg Indicateur de digestion 10µg
11854201 5 x 10 μl Glu-C Endoproteinase 5 pièces
15255753 1 x 100 μg Protéase de trypsine 100µg
13474189 1 mg Protéase de trypsine 1mg
15978006 20 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 20µg
15956915 5 x 20 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 5 pièces
11834201 1 x 20 μl Lys-C Endoproteinase 20µg
15561995 100 μg Lys-C Endoproteinase 100µg
13464189 5 x 20 μg Protéase de trypsine 5 pièces
13454189 5 x 100 μg Protéase de trypsine 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16376562 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A40009
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
  • Digestion améliorée - la combinaison d’enzymes réduit les clivages ratés tryptiques
  • Pratique - les protéases trypsine et lysC sont fournies à un rapport optimisé pour la digestion dans un format à usage combiné
  • Sélectivité exceptionnelle - la trypsine a une spécificité >95 % C-terminale de lysine et d’arginine ; LysC a une spécificité >90 % C-terminale de clivage de la lysine
  • Stable - Mélange enzymatique fourni dans un format lyophilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Mélange trypsine/protéase Lys-C
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Store at -20°C
Conditions d’expédition Glace
Matériau de départ Échantillons de protéines
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Digestion des protéines
Quantité 100 μg
Qualité MS
Forme Solid