Learn More
Thermo Scientific™ Nucléase universelle Pierce™ pour lyse cellulaire
Code produit 12156490 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 kU
25 kU
5 kU
Conditionnement:
100ku
25ku
5ku
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12156490 25 kU 25ku
12146490 5 kU 5ku
12391963 100 kU 100ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12156490 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    297.65€ / 25ku
    Économisez 48.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour une grande variété d’applications où une digestion complète des acides nucléiques est nécessaire et peut être utilisée en conjonction avec des tampons de lyse cellulaire.
Thermo Scientific Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis is ideal for a wide variety of applications where complete digestion of nucleic acids is needed when preparing cell lysates.
La nucléase universelle Pierce utilisée pour la lyse cellulaire est une endonucléase génétiquement modifiée de Serratia marcescens. L’enzyme est produite et purifiée à partir d’E. coli et se compose de deux sous-unités identiques de 30 kDa avec deux ponts de disulfure critiques. Cette endonucléase indifférenciée dégrade l’ADN et l’ARN simple brin, double brin, linéaire et circulaire et est efficace à des températures et à des pH très variables. Cette enzyme possède une activité spécifique très élevée (100 fois supérieure à celle de la DNase I) et une stabilité thermique supérieure aux autres nucléases. La nucléase universelle Pierce est une enzyme pure à ≥99 %, exempte de toute activité protéasique mesurable et fournie à une concentration de 250 U/μl. La nucléase Pierce Universal utilisée pour la lyse cellulaire est identique en termes de performances à la nucléase Benzonase™ d’EMD Merck™.
Points clés :
  • Large spectre – dégrade toutes les formes d’ADN et d’ARN
  • Enzyme de la plus haute qualité – nucléase pure à 99 % minimum, selon les résultats de SDS-PAGE
  • Activité robuste – 100 fois supérieure à l’activité spécifique de la DNase I
  • Polyvalente – peut être utilisée avec de nombreux réactifs de lyse cellulaire
Recommandé dans les cas suivants :
À utiliser avec les réactifs de lyse cellulaire B-PER, Y-PER, d’autres réactifs commerciaux et/ou avec une rupture mécanique pour réduire la viscosité dans les extraits protéiques ; Retirer l’ADN et l’ARN des préparations protéiques recombinantes avant le traitement en aval
Conditions de stockage
À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri de la lumière directe du soleil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nucléase universelle
Contenu et stockage À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri de la lumière directe du soleil.
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Tampon Tampon de lyse
Type de réactif Enzyme pour lyse cellulaire
Enzymes Nucléase
Quantité 25 kU